2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR40235-1G
OR40235-5G
APOSOR40235-1GEA
164
DKK
APOSOR40235-1G
APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Molekylvægt: 158.5400 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06739036 CAS-nummer: 374068-01-6 |