1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40232-25G OR40232-5G
APOSOR40232-25GEA 1520 DKK
APOSOR40232-25G APOSOR40232-5G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800653
CAS-nummer: 96631-87-7