7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 1200 DKK
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242.4997 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044699
CAS-nummer: 1029720-65-7