3-Bromoisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 327 DKK
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromoisoquinoline
3-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234479
CAS-nummer: 34784-02-6