6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 DKK
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Bromo-3-chloroisoquinoline 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242.4997 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08703290
CAS-nummer: 552331-06-3