3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4022-1G
OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA
1130
DKK
APOSOR4022-1G
APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₉BN₂O₃S Smeltepunkt: 218…222 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06659885 CAS-nummer: 850567-34-9 |