(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR40210-1G
OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA
622
DKK
APOSOR40210-1G
APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₇NO₅ Smeltepunkt: 119…124 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09953681 CAS-nummer: 1212176-33-4 |