5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40207-1G OR40207-250MG OR40207-5G
APOSOR40207-1GEA 327 DKK
APOSOR40207-1G APOSOR40207-250MG APOSOR40207-5G
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid
Formel: C5H5NO2S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06738813
CAS-nummer: 120237-76-5