3-Brom-2-hydroxypyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 371 DKK
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Brom-2-hydroxypyridin 98%
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smeltepunkt: 179…189 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411569
CAS-nummer: 13466-43-8