3,5-Dimethylbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR40202-100G OR40202-250G OR40202-500G
APOSOR40202-100GEA 763 DKK
APOSOR40202-100G APOSOR40202-250G APOSOR40202-500G
3,5-Dimethylbenzoylchlorid
3,5-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Kogepunkt: 127 °C/20mmHg
Massefylde: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02313742
CAS-nummer: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II