Piperidin-3-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Azacyclohexan-1-one hydrochloride, 3-Oxopiperidine hydrochloride
OR40196-5G OR40196-1G OR40196-250MG
APOSOR40196-5GEA 840 DKK
APOSOR40196-5G APOSOR40196-1G APOSOR40196-250MG
Piperidin-3-one hydrochloride
Piperidin-3-one hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO
Molekylvægt: 135.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06796739
CAS-nummer: 61644-00-6