Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 230 DKK
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00101268
CAS-nummer: 21230-43-3