3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40190-1G OR40190-5G OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA 164 DKK
APOSOR40190-1G APOSOR40190-5G APOSOR40190-10G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Smeltepunkt: 110…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095086
CAS-nummer: 126325-47-1