4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40151-500MG OR40151-1G OR40151-5G
APOSOR40151-500MGEA 295 DKK
APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G APOSOR40151-5G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028644
CAS-nummer: 1245816-09-4