5-Aminoquinolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
OR4011-25G
OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA
393
DKK
APOSOR4011-25G
APOSOR4011-5G
5-Aminoquinolin 97%
5-Aminoquinolin
Formel:
C₉H₈N₂ Molekylvægt: 144.18 g/mol Kogepunkt: 310 °C Smeltepunkt: 107…109 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006797 CAS-nummer: 611-34-7 EINECS: 210-266-1 |