Methyl5-iod-2-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 1040 DKK
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
Methyl5-iod-2-methoxybenzoat
Methyl5-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Smeltepunkt: 57…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683862
CAS-nummer: 40757-09-3