3-Chlor-5-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR401023-1G OR401023-25G OR401023-5G
APOSOR401023-1GEA 230 DKK
APOSOR401023-1G APOSOR401023-25G APOSOR401023-5G
3-Chlor-5-nitrobenzoesyre 98%
3-Chlor-5-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263224
CAS-nummer: 34662-36-7