2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400971-1G OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA 698 DKK
APOSOR400971-1G APOSOR400971-5G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019743
CAS-nummer: 6575-10-6