5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40092-1G OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA 610 DKK
APOSOR40092-1G APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Formel: C₄H₄BrNS
Molekylvægt: 178.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09879074
CAS-nummer: 57268-16-3