3-Chloro-4-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 183 DKK
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17000018
CAS-nummer: 855403-42-8