5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40090-1G
OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA
6710
DKK
APOSOR40090-1G
APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₀ClNO₅ Smeltepunkt: 123…125 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16140275 CAS-nummer: 1221792-84-2 |