2-Chloro-p-anisidine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400894-100G OR400894-25G OR400894-5G
APOSOR400894-100GEA 3770 DKK
APOSOR400894-100G APOSOR400894-25G APOSOR400894-5G
2-Chloro-p-anisidine 97+%
2-Chloro-p-anisidine
Formel: C₇H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209639
CAS-nummer: 29242-84-0