4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 676 DKK
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.9191 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622212
CAS-nummer: 63037-64-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III