5-Nitro-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-5-nitrophenol
OR400867-1G OR400867-5G
APOSOR400867-1GEA 1480 DKK
APOSOR400867-1G APOSOR400867-5G
5-Nitro-m-cresol 98%
5-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.1354 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038591
CAS-nummer: 127818-58-0