3-Bromo-2-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 959 DKK
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.9191 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622211
CAS-nummer: 150908-00-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III