(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400820-1G OR400820-250MG OR400820-5G
APOSOR400820-1GEA 273 DKK
APOSOR400820-1G APOSOR400820-250MG APOSOR400820-5G
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide 95%
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide
Formel: C₅H₉NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123262
CAS-nummer: 132635-95-1