3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 262 DKK
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.9191 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753717
CAS-nummer: 860435-38-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III