6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40075-1G OR40075-250MG OR40075-5G
APOSOR40075-1GEA 1040 DKK
APOSOR40075-1G APOSOR40075-250MG APOSOR40075-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909644
CAS-nummer: 76537-23-0