2,6-Dibromopyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR40072-1G OR40072-25G OR40072-5G
APOSOR40072-1GEA 0 DKK
APOSOR40072-1G APOSOR40072-25G APOSOR40072-5G
2,6-Dibromopyrazine
2,6-Dibromopyrazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08061601
CAS-nummer: 23229-25-6