4-Pentylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-n-Pentylbenzeneboronic acid, (4-Pentylphenyl)boronic acid
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 164 DKK
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BO₂
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00995151
CAS-nummer: 121219-12-3