(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 1080 DKK
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 82…83 °C/14mmHg
Massefylde: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063239
CAS-nummer: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8