1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400660-25G OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA 1090 DKK
APOSOR400660-25G APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907935
CAS-nummer: 450412-28-9