2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400659-1G OR400659-5G
APOSOR400659-1GEA 0 DKK
APOSOR400659-1G APOSOR400659-5G
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
Formel: C₁₄H₁₃BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836381
CAS-nummer: 78504-28-6