3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400655-1G OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA 513 DKK
APOSOR400655-1G APOSOR400655-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
Molekylvægt: 170.5930 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999135
CAS-nummer: 223778-54-9