3-Bromo-o-anisaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
OR400651-1G OR400651-5G
APOSOR400651-1GEA 698 DKK
APOSOR400651-1G APOSOR400651-5G
3-Bromo-o-anisaldehyde
3-Bromo-o-anisaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.0400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834811
CAS-nummer: 88275-87-0