1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 840 DKK
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrCl
Smeltepunkt: 38…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973904
CAS-nummer: 535934-25-9