1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400623-1G OR400623-25G OR400623-5G
APOSOR400623-1GEA 183 DKK
APOSOR400623-1G APOSOR400623-25G APOSOR400623-5G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778998
CAS-nummer: 13101-40-1