4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 502 DKK
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779494
CAS-nummer: 82420-34-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III