2-Phenylethylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR4006-1G
OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA
164
DKK
APOSOR4006-1G
APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Smeltepunkt: 82…84 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631226 CAS-nummer: 34420-17-2 |