Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400591-1G OR400591-5G OR400591-250MG
APOSOR400591-1GEA 349 DKK
APOSOR400591-1G APOSOR400591-5G APOSOR400591-250MG
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉IO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203960
CAS-nummer: 35387-92-9