3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA 850 DKK
APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05148649
CAS-nummer: 619-22-7