3,4-Dibromanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400564-1G OR400564-5G
APOSOR400564-1GEA 0 DKK
APOSOR400564-1G APOSOR400564-5G
3,4-Dibromanisol
3,4-Dibromanisol
Formel: C₇H₆Br₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070786
CAS-nummer: 62415-74-1