3-Brom-5-Chloranisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR400559-25G OR400559-5G
APOSOR400559-25GEA 559 DKK
APOSOR400559-25G APOSOR400559-5G
3-Brom-5-Chloranisol
3-Brom-5-Chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035921
CAS-nummer: 174913-12-3