5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40054-1G OR40054-5G
APOSOR40054-1GEA 1530 DKK
APOSOR40054-1G APOSOR40054-5G
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Formel: C5H6N2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01693937
CAS-nummer: 20721-17-9