2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 284 DKK
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527595
CAS-nummer: 90407-21-9
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III