2-Brom-5-iodbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 164 DKK
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
2-Brom-5-iodbenzoesyre
2-Brom-5-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrIO₂
Molekylvægt: 326.92 g/mol
Smeltepunkt: 171…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079716
CAS-nummer: 25252-00-0