2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR40049-1G OR40049-250MG
APOSOR40049-1GEA 1290 DKK
APOSOR40049-1G APOSOR40049-250MG
2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
2-Chloro-5-methylpyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00055039
CAS-nummer: 59303-10-5