2-Chlor-6-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 164 DKK
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsyre
2-Chlor-6-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BClO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039878
CAS-nummer: 385370-80-9