3-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 197 DKK
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre 99%
3-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BClO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08277278
CAS-nummer: 179898-50-1