2-Amino-6-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 2110 DKK
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorophenol
2-Amino-6-chlorophenol
Formel: C₆H₆ClNO
Smeltepunkt: 80…81 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07801210
CAS-nummer: 38191-33-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III